Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals G418 sulfat, til biokemi
Artikelnummer. p-3734188 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
1 g, Glasflaske, 1g
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
G418 sulfat, geneticin, CAS # 108321-42-2, er et antibiotikum, der er tæt beslægtet med Gentamicin B, det almindelige aminoglycosid-antibiotikum.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•G418-sulfat (geneticin) er et aminoglykosid-antibiotikum isoleret fra Micromonospora rhodorangea
• G418 er et bakteriostatisk middel, der forhindrer polypeptiddannelse ved at hæmme forlængelsestrinnet af polypeptidsyntese
Applikationer
•G418-sulfat kan bruges til udvælgelse af gensplejsede celler i både eukaryoter og prokaryoter
• Laboratoriekarakter til anvendelser som biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108321-42-2
Molekylær formel C20H44N4O18S2
Molekylvægt (g/mol) 692.70
MDL nummer MFCD00058314
InChI nøgle UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N
PubChem CID 134129582
SMIL OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale G418 sulfate
Type G418 Sulfate
Fysisk form Pulver
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Vand 10% max.
Farve Hvid
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R,6S)-5-amino-6-{[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-{[(2R,3R,4R,5R)-3,5-dihydroxy-5-m ethyl-4-(methylamino)oxan-2-yl]oxy}-2-hydroxycyclohexyl]oxy}-2-(1-hydroxyethyl)oxan-3,4-diol; bis(svovlsyre)
Formel vægt 692.7
Grad Biokemisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • G418 sulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.,Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.,Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .,Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals G418 sulfat, til biokemi >