Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals G418 sulfat, til biokemi
Artikelnummer. 10165633 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10165633 5 g Glasflaske 5g
10143871 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10165633 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 329400050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3761.25 DKK
    3384.65 DKK / 5g
    Spare 376.60 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
G418 sulfat, geneticin, CAS # 108321-42-2, er et antibiotikum, der er tæt beslægtet med Gentamicin B, det almindelige aminoglycosid-antibiotikum.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•G418-sulfat (geneticin) er et aminoglykosid-antibiotikum isoleret fra Micromonospora rhodorangea
• G418 er et bakteriostatisk middel, der forhindrer polypeptiddannelse ved at hæmme forlængelsestrinnet af polypeptidsyntese
Applikationer
•G418-sulfat kan bruges til udvælgelse af gensplejsede celler i både eukaryoter og prokaryoter
• Laboratoriekarakter til anvendelser som biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108321-42-2
Molekylær formel C20H44N4O18S2
Molekylvægt (g/mol) 692.70
MDL nummer MFCD00058314
InChI nøgle UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N
PubChem CID 134129582
SMIL OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale G418 sulfate
Type G418-sulfat
Fysisk form Pulver
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Vand 10% maks.
Farve Hvid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
IUPAC navn (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2R,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2S,3S,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-[(1R)-1- hydroxyethyl]oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxan-3,5-diol; svovlsyre syre
Formel vægt 692.7
Grad Biokemisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • G418 sulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .