Få mere at vide
MP Biomedicals™ G418 Disulfat PhytoPure™
Artikelnummer. 17670877 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17670877 250 mg -
11449951 1 g 1g
17887496 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17670877 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0215878283
G418 Disulfat PhytoPure™ er et aminoglykosid relateret til gentamicin, der fungerer som et antibiotikum og er giftigt for bakterier, gær, højere planter, pattedyrceller, protozoer og helminths.
  • G418 Disulfat blokerer polypeptidsyntese i både prokaryote og eukaryote celler og er nyttig til udvælgelse af gensplejsede eukarytoiske celler i kultur.
  • Det er et effektivt udvælgelsesmiddel, der anvendes til at dræbe prokaryote og eukaryote celler.
  • Det bruges også til selektion og vedligeholdelse af prokaryote og eukaryote celler transficeret med en iNOS-promotorkonstruktion og neomycinresistensgen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 108321-42-2
Farve Hvid
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Form Pulver
Produkttype Antibiotika
Sterilitet Ikke steril
Renhed eller kvalitetsklasse Cellekulturklasse
Mængde 250 mg
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Geneticin Disulphate Salt, cell culture grade
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Geneticin DisulphateSalt
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.