Få mere at vide
G418-disulfat, cellekulturreagens
Artikelnummer. 15444999
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15444999 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15444999 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62671.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4074.69 DKK
    3665.65 DKK / 5g
    Spare 409.04 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
G418-sulfat, geneticin, CAS # 108321-42-2, er et antibiotikum nært beslægtet med Gentamicin B, det almindelige aminoglykosid-antibiotikum. | CAS: 108321-42-2 | C20H44N4O18S2 | 692,70 g/mol
G418 disulfat er et aminoglykosid, der er giftigt for bakterier, gær, protozoer og helminths. Det forhindrer proteinsyntese ved at blokere forlængelsestrinnet i prokaryote og eukaryote ribosomer. Det bruges som selektionsmiddel for G418-resistente bakterier eller svampe efter transformation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
• G418-sulfat (geneticin) er et aminoglykosid-antibiotikum isoleret fra Micromonospora rhodorangea
• G418 er et bakteriostatisk middel, der forhindrer polypeptiddannelse ved at hæmme forlængelsestrinnet
i polypeptidsyntese Anvendelser
•G418-sulfat kan bruges til udvælgelse af gensplejsede celler i både eukaryoter og prokaryoter
• Laboratoriekarakter til anvendelser som biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108321-42-2
Molekylær formel C20H44N4O18S2
Molekylvægt (g/mol) 692.70
MDL nummer MFCD00058314
InChI nøgle UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N
Synonym Geneticin disulfate
PubChem CID 134129582
SMIL OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale G418 disulfate
Type G418 Disulfate
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2R,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2S,3S,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-[(1R)-1- hydroxyethyl]oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxan-3,5-diol; svovlsyre syre
Formel vægt 692.71
Grad Celledyrkning
compliance-icons
Produktidentifikator
  • G418 disulfate, Cell Culture Reagent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: G418 disulfate