Få mere at vide
G418-disulfat, cellekulturreagens
Artikelnummer. 15434999
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434999 1 g 1g
15444999 5 g 5g
15454999 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15434999 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62671.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    970.16 DKK
    873.65 DKK / 1g
    Spare 96.51 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
G418-sulfat, geneticin, CAS # 108321-42-2, er et antibiotikum nært beslægtet med Gentamicin B, det almindelige aminoglykosid-antibiotikum. | CAS: 108321-42-2 | C20H44N4O18S2 | 692,70 g/mol
G418 disulfat er et aminoglykosid, der er giftigt for bakterier, gær, protozoer og helminths. Det forhindrer proteinsyntese ved at blokere forlængelsestrinnet i prokaryote og eukaryote ribosomer. Det bruges som selektionsmiddel for G418-resistente bakterier eller svampe efter transformation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
• G418 sulfat (geneticin) er et aminoglykosidantibiotikum isoleret fra mikromonospora rhodorangea
• G418 er en bakteriostatisk faktor, der forhindrer dannelse af polypeptider ved at hæmme forlængelsestrinnet i polypeptidsyntesen
Anvendelser
• G418 sulfat kan bruges til selektion af genetisk modificerede celler i både eukaryoter og prokaryoter
• Laboratoriekvalitet til anvendelser som biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108321-42-2
Molekylær formel C20H44N4O18S2
Molekylvægt (g/mol) 692.70
MDL nummer MFCD00058314
InChI nøgle UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N
Synonym Geneticin disulfate
PubChem CID 134129582
SMIL OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale G418 disulfate
Type G418 Disulfat
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R,6S)-5-amino-6-{[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-{[(2R,3R,4R,5R)-3,5-dihydroxy-5-methyl-4-(methylamino)oxan-2-yl]oxy}-2-hydroxycyclohexyl]oxy}-2-(1-hydroxyethyl)oxan-3,4-diol; Bis(svovlsyre)
Formel vægt 692.71
Grad Celledyrkning
compliance-icons
Produktidentifikator
  • G418 disulfate, Cell Culture Reagent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: D-Streptamine, O-2-amino-2,7-dideoxy-D-glycero-.alpha.-D -gluco-heptopyranosyl-(1->4)-O-[3-deoxy-4-