Få mere at vide
G3BP2 Rabbit anti-Human, CoraLite 555, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7227668 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Mængde:
20 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17751349 20 μL
17689896 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17751349 Leverandør Proteintech Leverandørnr. CL5551627620UL
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rabbit Polyclonal Antibody
G3BP2 Polyclonal antibody apecifically detetects G3BP2 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.
Tekniske data
Antigen G3BP2
Applikationer Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Koncentration 1000 ug/mL
Konjugeret CoraLite 555
Formulering PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
Genadgangsnr. BC011731
Gensymboler G3BP2
Værtsarter Rabbit
Immunogen G3BP2 fusion protein Ag9355
Oprensningsmetode Antigen affinity purification
Mængde 20 μL
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 9908
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at -20°C. Avoid exposure to light.
Form Liquid
Isotype IgG