Få mere at vide
G3335, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Tryptophyl-L-glutamic Acid |
| CAS | 36099-95-3 |
| Molekylær formel | C16H19N3O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 67: PN: EP2161028 PAGE: 10 claimed protein, 7: PN: JP2014079213 TABLE: 2 claimed sequence, G 3335, L-Tryptophyl-L-glutamic Acid, L-α-Tryptophanyl-L-glutamic Acid, Tryptophylglutamic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N3O5/c17-11(7-9-8-18-12-4-2-1-3-10(9)12)15(22)19-13(16(23)24)5-6-14(20)21/h1-4,8,11,13,18H,5-7,17H2,(H,19,22)(H,20,21)(H,23,24)/t11-,13-/m0/s1 |
| SMIL | C([C@@H](C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)N)C=1C=2C(NC1)=CC=CC2 |
| IUPAC navn | L-tryptophyl-L-glutaminsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 333.34 |
| Formel vægt | 333.13 |