Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals G3335
Mængde:
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
50mg
Beskrivelse
Et cellegennemtrængeligt dipeptid, der fungerer som en selektiv og reversibel peroxisomproliferator-aktiveret receptorantagonist
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- A cell-permeable dipeptide that acts as a selective and reversible peroxisome proliferator-activated receptor antagonist
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 50 mg |
| Oversigt | White |
| Indhold og opbevaring | 2°C to 8°C |
| Til brug med (applikation) | A cell-permeable dipeptide that acts as a selective and reversible peroxisome proliferator-activated receptor antagonist |
| Formel vægt | 333.34g/mol |
| Følsomhed | Light Sensitive |
| Produkttype | Signal Transduction Reagent |
| Form | Solid |
| InChI nøgle | PWIQCLSQVQBOQV-UHFFFAOYNA-N |
| SMIL | NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O |
| Vis mere |