Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals G3335
Beskrivelse
Et cellegennemtrængeligt dipeptid, der fungerer som en selektiv og reversibel peroxisomproliferator-aktiveret receptorantagonist
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Et cellegennemtrængeligt dipeptid, der fungerer som en selektiv og reversibel peroxisomproliferator-aktiveret receptorantagonist
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 mg |
| Oversigt | Hvid |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | Et cellegennemtrængeligt dipeptid, der fungerer som en selektiv og reversibel peroxisomproliferator-aktiveret receptorantagonist |
| Formel vægt | 333,34 g/mol |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Produkttype | Signaltransduktionsreagens |
| Form | Fast stof |