Få mere at vide
Masterflex™ G2 Heavy-Duty turbine flowmåler/tæller
Artikelnummer. 11767238
Luftstrømshastighed:
1 til 10 GPM
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11767238
Brand: Masterflex™ 0560903
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til at håndtere de fleste basale industrielle flowmålingsapplikationer. Cole-Parmer™ G2 Heavy-Duty Turbine Flowmeter/Totalizer har to tællere, der muliggør proces- eller periodespecifik volumenovervågning. Sanitetsenheder er perfekte til mikrobrygning og vinfremstillingsprocesser.
  • Batteridrevet for at eliminere behovet for dyre ledninger
  • Viser flowhastighed og akkumuleret flow i GPM eller LPM
  • NEMA kabinet er velegnet til indendørs/udendørs brug i støvede, snavsede og våde omgivelser
  • Kompakt, men robust design, ideelt til brug i produktion, pilotanlæg eller kvalitetskontrolområder
  • Alle flowmålere måler lineært over et område og registrerer en kumulativ volumen plus en nulstillelig volumen
  • Fabrikskalibreret ved hjælp af vand, men kan lagre 2 applikationsspecifikke K-faktorer bestemt i processen
  • For at spare strøm tændes det sekscifrede display automatisk med flow og slukker derefter fire minutter efter flowet er ophørt
  • Befugtede komponenter er 316 SS eller aluminiumshus, PVDF rotor og understøtninger, wolframkarbidaksel, 316 SS holdere og keramiske lejer
  • De indvendige dele er nemme at udskifte for nem vedligeholdelse
  • Målere fungerer på to lithium-batterier
  • Fjerninstallation af flowmålerhuset er mulig ved at bruge det valgfrie fjerninstallationssæt (bestilles separat).
  • Udskiftningsbatterisæt, outputmoduler og kalibreringsbeholdere til rådighed
Tekniske data
Nøjagtighed ±2 %
Luftstrømshastighed 1 til 10 GPM
Certificeringer/compliance Kabinettet er NEMA 4 til klasse I, division I miljøer
Til brug med (applikation) Grundlæggende industrielle flowmålingsapplikationer
Internt delmateriale PVDF rotor og understøtninger, Tungsten Carbide aksel, rustfrit stål (316) holdere og keramiske lejer
Gentagelighed ±0,1 %
Temperatur (engelsk) Op til 60 °F
Temperatur (metrisk) 140 °C maks.