missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

G007-LK, MedChemExpress

Artikelnummer. 16485866
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16485866

Brand: Medchem Express HY12438

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress G007-LK is a potent and selective inhibitor of TNKS1 and TNKS2, with IC50s of 46 nM and 25 nM, respectively.

G007-LK is a potent and selective inhibitor of TNKS1 and TNKS2, with IC50s of 46 nM and 25 nM, respectively.

Spezifikation

Kemisk navn eller materiale G007-LK
Fysisk form Solid
CAS 1380672-07-0
Farve Light Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H16ClN7O3S
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (56.61 mM)
SMIL ClC1=C(C=CC=C1)N2C(/C=C/C3=NN=C(C4=CC=C(C#N)C=C4)O3)=NN=C2C5=CC=C(S(C)(=O)=O)C=N5.[(E)]
Molekylvægt (g/mol) 529.96
Formel vægt 529.96
Procent renhed 98.15%
Grad Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt