Få mere at vide
G007-LK, MedChemExpress
Beskrivelse
G007-LK is a potent and selective inhibitor of TNKS1 and TNKS2, with IC50s of 46 nM and 25 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | G007-LK |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1380672-07-0 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H16ClN7O3S |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (56.61 mM) |
| SMIL | ClC1=C(C=CC=C1)N2C(/C=C/C3=NN=C(C4=CC=C(C#N)C=C4)O3)=NN=C2C5=CC=C(S(C)(=O)=O)C=N5.[(E)] |
| Vis mere |