Få mere at vide
asecos™ Type 90 Gascylinderskab G-ULTIMATE-90
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8259049 Shop alle asecos produkter
Konfiguration:
1 Standardudstyr indvendigt Gasflasker
1 x komfort indvendigt udstyr gasflasker (galvaniseret stålplade og pulverlakeret)
Bæreevne:
2 x 50 L gasflasker
4 x 50 L gasflasker eller 8 x 10 L gasflasker
Op til 1 x 50 L gasflasker eller 2 x 10 L gasflasker
Op til 2 x 50 l gasflasker
Op til 3 x 50 L gasflasker
Op til 4 x 50 L gasflasker
Op til 4 x 50 L gasflasker eller 7 x 10 L gasflasker
Op til 4 x 50 L gasflasker eller 8 x 10 L gasflasker
Pakningsstørrelse:
Hver
Kun til indendørs brug
Artikelnummer. 15121866
Brand: asecos™ 3067800130682
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Kun til indendørs brug
Udstyret med gasflaske
  • Sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige eller giftige gasser i arbejdsområder
  • Robust konstruktion og lang levetid: Krop lavet af pulverlakeret stålplade
  • Ingen uautoriseret brug: døre aflåselige med profilcylinder (integration i en eksisterende låsesystem muligt)
  • Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
  • Nem montering af tilslutningsrør og gasfittings: stor indvendig højde (1890 mm), mange gennemføringsmuligheder på toppen af skabet
  • Ventilation: integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 75) til teknisk udsugning, jævn ventilation inde i skabet
  • Testet og certificeret: i henhold til de strengere GS-principper
  • Certifikater
    • Brandmodstand 90 minutter
    • typetestet i henhold til EN 14470-2
    • EN 16121/16122-overensstemmelse
    • GS-certificeret
    • CE-kompatibel
garanti
Fem år
Tekniske data
Certificeringer/compliance Brandmodstand 90 minutter, typetestet i henhold til EN 14470-2, DIN EN 16121/16122 overensstemmelse, GS certificeret, CE kompatibel
Konfiguration 1 Standardudstyr indvendigt Gasflasker
Dybde (metrisk) Eksteriør 615 mm
Dybde (metrisk) interiør 425 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 425 x 477 x 1858 mm
Dimensioner (D x B x H) 615 x 598 x 2050 mm
Dør stil Vinge, Venstrehængslet
Til brug med (applikation) Sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige eller giftige gasser i arbejdsområder – for op til 2 x 50-liters gasflasker
Højde (metrisk) Udvendig 2050 mm
Højde (metrisk) interiør 1858 mm
Bæreevne 2 x 50 L gasflasker
Model- G90.205.060.2F
Antal døre 1
Overfladebelægning Pulverlakeret almindelig
Bredde (metrisk) Udvendig 598 mm
Bredde (metrisk) interiør 477 mm
Farve Lysegrå
Dybde (engelsk) Eksteriør 24.21 in.
Højde (engelsk) Udvendig 80.71 in.
Materiale Stål
Produkttype Gasflaske skab
Bredde (engelsk) Udvendig 23.54 in.