Få mere at vide
asecos™ Type 90 Gascylinderskab G-ULTIMATE-90
Artikelnummer. 15965726 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Konfiguration:
1 Comfort Interior Equipment Gasflasker
1 Standard indvendigt udstyr gasflasker
Bæreevne:
1 x 50 L gasflasker eller 2 x 10 L gasflasker
2 x 50 L gasflasker
4 x 50 L gasflasker eller 7 x 10 L gasflasker
4 x 50 L gasflasker eller 8 x 10 L gasflasker
Op til 2 x 50 l gasflasker
Op til 3 x 50 L gasflasker
Op til 4 x 50 L gasflasker
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konfiguration Bæreevne Pakningsstørrelse
15965726 1 Comfort Interior Equipment Gasflasker 1 x 50 L gasflasker eller 2 x 10 L gasflasker Hver
15121866 1 Standard indvendigt udstyr gasflasker 2 x 50 L gasflasker Hver
13473847 1 Comfort Interior Equipment Gasflasker 4 x 50 L gasflasker eller 8 x 10 L gasflasker Hver
15150127 1 Standard indvendigt udstyr gasflasker 1 x 50 L gasflasker eller 2 x 10 L gasflasker Hver
15915736 1 Standard indvendigt udstyr gasflasker Op til 2 x 50 l gasflasker Hver
15150117 1 Standard indvendigt udstyr gasflasker Op til 3 x 50 L gasflasker Hver
15140147 1 Standard indvendigt udstyr gasflasker Op til 4 x 50 L gasflasker Hver
15185564 1 Standard indvendigt udstyr gasflasker 4 x 50 L gasflasker eller 8 x 10 L gasflasker Hver
13443867 1 Comfort Interior Equipment Gasflasker Op til 3 x 50 L gasflasker Hver
13463837 1 Comfort Interior Equipment Gasflasker 4 x 50 L gasflasker eller 7 x 10 L gasflasker Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Kun til indendørs brug
Artikelnummer. 15965726 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 3067700130681
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Kun til indendørs brug
Udstyret med gasflaske
  • Sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige eller giftige gasser i arbejdsområder
  • Robust konstruktion og lang levetid: Krop lavet af pulverlakeret stålplade
  • Ingen uautoriseret brug: døre aflåselige med profilcylinder (integration i en eksisterende låsesystem muligt)
  • Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
  • Nem montering af tilslutningsrør og gasfittings: stor indvendig højde (1890 mm), mange gennemføringsmuligheder på toppen af skabet
  • Ventilation: integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 75) til teknisk udsugning, jævn ventilation inde i skabet
  • Testet og certificeret: i henhold til de strengere GS-principper
  • Certifikater
    • Brandmodstand 90 minutter
    • typetestet i henhold til EN 14470-2
    • EN 16121/16122-overensstemmelse
    • GS-certificeret
    • CE-kompatibel
garanti
Fem år
Tekniske data
Certificeringer/compliance Brandmodstand 90 minutter, typetestet i henhold til EN 14470-2, DIN EN 16121/16122 overensstemmelse, GS certificeret, CE kompatibel
Konfiguration 1 Comfort Interior Equipment Gasflasker
Dybde (metrisk) Eksteriør 615 mm
Dybde (metrisk) interiør 425 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 425 x 445 x 1858 mm
Dimensioner (D x B x H) 615 x 598 x 2050 mm
Dør stil Svinge, Højrehængslet
Til brug med (applikation) Sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige eller giftige gasser i arbejdsområder for op til 1 x 50 L gasflasker eller 2 x 10 L gasflasker
Højde (metrisk) Udvendig 2050 mm
Højde (metrisk) interiør 1858 mm
Inkluderer Komfort indvendigt udstyr gasflasker
Bæreevne 1 x 50 L gasflasker eller 2 x 10 L gasflasker
Model- G90.205.060.R
Antal døre 1
Overfladebelægning Pulverlakeret almindelig
Vægt (metrisk) 377.50 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 598 mm
Bredde (metrisk) interiør 445 mm
Farve Lysegrå
Dybde (engelsk) Eksteriør 24,21 tomme
Højde (engelsk) Udvendig 80,71 tommer
Materiale Stål
Produkttype Gasflaske skab
Bredde (engelsk) Udvendig 23,54 tommer