Beskrivelse
- Sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige eller giftige gasser i arbejdsområder
- Robust konstruktion og lang levetid: Krop lavet af pulverlakeret stålplade
- Ingen uautoriseret brug: døre aflåselige med profilcylinder (integration i en eksisterende låsesystem muligt)
- Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
- Nem montering af tilslutningsrør og gasfittings: stor indvendig højde (1890 mm), mange gennemføringsmuligheder på toppen af skabet
- Ventilation: integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 75) til teknisk udsugning, jævn ventilation inde i skabet
- Testet og certificeret: i henhold til de strengere GS-principper
- Certifikater
- Brandmodstand 90 minutter
- typetestet i henhold til EN 14470-2
- EN 16121/16122-overensstemmelse
- GS-certificeret
- CE-kompatibel
garanti
Fem år
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Brandmodstand 90 minutter, typetestet i henhold til EN 14470-2, DIN EN 16121/16122 overensstemmelse, GS certificeret, CE kompatibel |
| Konfiguration | 1 Standard indvendigt udstyr gasflasker |
| Dybde (metrisk) Eksteriør | 615 mm |
| Dybde (metrisk) interiør | 400 mm |
| Oversigt | Standard indvendigt udstyr gasflasker |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 400 x 1045 x 1858 mm |
| Dimensioner (D x B x H) | 615 x 1198 x 2050 mm |
| Dør stil | Vinge |
| Til brug med (applikation) | Sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige eller giftige gasser i arbejdsområder til op til 4 x 50 L gasflasker |
| Højde (metrisk) Udvendig | 2050 mm |
| Vis mere |