Få mere at vide
Asecos™ G-ULTIMATE-90 Gascylinder sikkerhedsskabe
Artikelnummer. 15682774 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Dimensioner (D x B x H):
615 x 598 x 1450 mm
615 x 598 x 2050 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (D x B x H) Pakningsstørrelse
15682774 615 x 598 x 2050 mm Hver
15877716 615 x 598 x 1450 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15682774 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 3067700130680
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Til sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige eller giftige gasser i arbejdsområder.
  • Maksimal brandmodstand, op til 90 minutter
  • Optimal ventilation, der overholder standarden – testet og certificeret i henhold til de skærpede GS-regler
  • Komplet og jævn ventilation i hele skabets indre
  • Tryktabsværdier på mindre end 150 Pa
  • Døre aflåselige med profilcylinderlås, integreret i dørhåndtaget
  • Skabe kan integreres af kunden i et eksisterende hovednøglesystem
  • Rørgennemføringer – stort område for fleksible gennemføringsmuligheder på toppen af skabet, ingen yderligere isolering af rør er nødvendig
  • Komfortable justeringsmuligheder – integrerede justeringshjælpemidler i skabsbunden sikrer hurtig og effektiv kompensation for ujævne gulve op til 10 mm
  • Standard indvendigt udstyr komplet med monteringsskinner, cylinderholdere og matchende spænderemme og rullerampe
  • Integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 75) til teknisk udsugningssystem
  • I overensstemmelse med EN 14470-2 og TRGS 510
Tekniske data
Konfiguration 1 x standard indvendigt udstyr gasflasker, monteringsskinner, rullerampe og cylinderholder, stålplade galvaniseret og pulverlakeret
Mål (D x B x H) Indvendig 425 x 445 x 1858 mm
Dimensioner (D x B x H) 615 x 598 x 2050 mm
Dør stil Vinge
Til brug med (applikation) Opbevaring af brandfarlige og giftige gasflasker
Bæreevne 600 kg
Antal døre 1
Vægt (metrisk) 372 kg
Farve Lysegrå
Dybde (engelsk) Eksteriør 24,21 tomme
Højde (engelsk) Udvendig 80,71 tommer
Materiale Stål
Produkttype Gasflaske skab
Bredde (engelsk) Udvendig 23,54 tommer