Få mere at vide
Asecos™ G-OD Outdoor Safety Opbevaringsskab
Artikelnummer. 15516895 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Konfiguration:
1 x rullerampe af malet stålplade
Højskab med fløjlåger
Dør stil:
Vinge
Dimensioner (D x B x H):
400 x 1006 x 2149 mm
400 x 1356 x 2149 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konfiguration Dør stil Dimensioner (D x B x H) Pakningsstørrelse
15516895 Højskab med fløjlåger Vinge 400 x 1356 x 2149 mm Hver
15709097 1 x rullerampe af malet stålplade Vinge 400 x 1006 x 2149 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15516895 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 30692015
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Til sikker og godkendt udendørs opbevaring af brandfarlige eller giftige gasser.
  • Robust konstruktion af høj kvalitet perfekt til installation i udendørs områder
  • Fuldstændig galvaniseret stålpladekonstruktion med plastlamineret struktureret overflade og rustfri stålbund
  • Skrånende tag med supernatant tillader vandet at dræne
  • Vingedøre med stor åbningsvinkel for nem adgang
  • Solid 3-punktslås med låsbart drejegreb (fås også som profilcylinderlås)
  • Effektiv ventilation gennem åbninger under dørene og ved bagvæggen
  • Komfortable justeringsmuligheder – integrerede justeringshjælpemidler i skabsbunden sikrer hurtig og effektiv kompensation for ujævne gulve
  • I overensstemmelse med TRGS 510
Tekniske data
Certificeringer/compliance TRGS 510
Konfiguration Højskab med fløjlåger
Mål (D x B x H) Indvendig 370 x 1345 x 2070 mm
Dimensioner (D x B x H) 400 x 1356 x 2149 mm
Dør stil Vinge
Til brug med (applikation) Udendørs opbevaring af gasflasker
Inkluderer Intet vindue
Bæreevne 600 kg
Antal døre 2
Overfladebelægning Plast lamineret
Vægt (metrisk) 161 kg
Farve Lysegrå
Dybde (engelsk) Eksteriør 15,75 tommer
Højde (engelsk) Udvendig 84,61 tommer
Materiale Stål (galvaniseret)
Produkttype Safety Storage Cabinet
Bredde (engelsk) Udvendig 53,39 tommer