Få mere at vide
IKA™ GL røradapter
Artikelnummer. 16288701 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
1,5 til 2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
16288701 1,5 til 2 ml Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 16288701 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0030001347
Forventet forsendelse: 06-11-2026
GL røradapter til brug med 1,5 til 2 mL rotor.
  • Adapter
  • 0,5 ml rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 1,5 til 2 ml
Oversigt Diameter: 8 mm
Inkluderer 6/Pk