missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

IKA™ GL PCR røradapter

Artikelnummer. 16278701 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Til brug med (udstyr):
1,5 til 2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
16278701 1,5 til 2 ml Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16278701 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0030001346

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

GL PCR røradapter til brug med 1,5 til 2 mL rotor.

  • Adapter
  • PCR rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Til brug med (udstyr) 1,5 til 2 ml
Oversigt Diameter: 6 mm
Inkluderer 6/Pk
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.