Få mere at vide
IKA™ GL Centrifuge
Artikelnummer. 16268681 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Volumen:
12 x 1,5/2 ml
Artikelnummer. Volumen
16268681 12 x 1,5/2 ml
1 options
Artikelnummer. 16268681 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0030000774
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-10-2026
IKA GL er den ideelle midi-centrifuge til alle typer separationsprocesser, såsom dem der findes i molekylærbiologi. Den kan bruges med standard 1,5/2 mL kar, såvel som med PCR-strimler. Låget åbnes automatisk ved et tryk på en knap.
  • Adskillelse af stoffer ved middel rotationshastighed: IKA GL er den ideelle midi-centrifuge til alle typer separationsprocesser, såsom dem der findes i molekylærbiologi. Den kan bruges med standard 1,5/2 ml beholdere, såvel som med PCR-strips. Låget åbnes automatisk ved et tryk på en knap.
  • Sikker brug: Centrifugen er forsynet med metaldæksel og starter først, når den er godt lukket.
  • State-of-the-art display: Den fuldstændig intuitive navigation udføres gennem et membrantastatur. Dette muliggør en nem indstilling af hastighed, rotationshastighed eller programmer.
  • Kraftig motor: Med en rotationshastighed på op til 15.700 rpm er centrifugen udstyret med en højtydende motor.
  • Bredt leveringsomfang: Metalrotor og dæksel til 12 beholdere med en kapacitet på 1,5/2 ml er allerede inkluderet i leveringsomfanget.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 12 x 1,5/2 ml
Sikkerhedsfunktioner Hurtigt stop
Stopur Ja
Watt 92 w
Certificeringer/compliance IP 20 i henhold til DIN EN 60529
Inkluderer Beskyttende dæksel
Dimensioner (HWD) 140 x 200 x 280 mm
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 220/230/115/100 V
Display Type LED, 7-segment