Få mere at vide
Syngene G:Box Mini XRQ Compact Imaging System
Artikelnummer. 30058116 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Display Type:
Ingen
Artikelnummer. Display Type
30058116 Ingen
1 options
Artikelnummer. 30058116 Leverandør Syngene Leverandørnr. GBOXMINIXRQ
Forventet forsendelse: 13-01-2027
G:Box Mini XRQ er et kompakt system fyldt med funktioner, der problemfrit kan integreres i din forskning. Designet til at tilpasse sig multi-bruger laboratorier og billedbehandling på tværs af hele spektret.
G:Box mini XRQ er et kompakt system, der kan være lille, men er fyldt med funktioner til problemfrit at integrere G:Box mini-systemet i din forskning.
Dette billedbehandlingssystem er designet til at tilpasse sig de forskellige behov i laboratorier med flere brugere. Det er ikke kun til blots og geler med HILED-moduler, det giver robust excitation til kvantitativ fluorescensbilleddannelse. Du kan afbilde på tværs af hele spektret UV, blå, grøn, rød, langt rød og IR, hvilket giver dig fleksibiliteten til at opfylde alle dine billedbehandlingsbehov. Denne tilpasningsevne giver dig mulighed for at udforske en bred vifte af videnskabelige applikationer.
Et følsomt system med et bredt dynamisk område, registrerer både svage og stærke bånd på samme blot uden at gå på kompromis med kvaliteten ved hjælp af intuitiv GeneSys billedoptagelsessoftware. Et objektiv med stor blænde kombineret med et kamera med høj opløsning giver mulighed for uovertruffen billedkvalitet og følsomhed.
  • I stand til at afbilde mange applikationer DNA/proteingeler, kemiluminescens, pletfri geler, farvede multiplekse fluorescensblots, in vivo applikationer (yderligere tilbehør kan være nødvendigt).
  • Peltier-kølet kamera med 4 MP billedopløsning, der er i stand til at producere 16-bit billeder (med 65535 gråtoner).
  • Systemet har et F1.2 objektiv med motoriseret iris, fokus og zoom (med feedback) til korte optagelser.
  • Systemet leveres med 7 positions filterhjul. Epi-hvidt lys og mulighed for HILED'er, som giver mulighed for fluorescens-billeddannelse til rød, grøn, blå, langt rød og IR-billeddannelse (yderligere tilbehør skal købes).
  • Maksimalt synsareal 18 x 14 cm.
  • GeneSys billedoptagelsessoftware med dens brugervenlige grænseflade producerer billeder i publikationskvalitet.
  • GeneTools software giver brugeren hurtig kvantificering af prøver, herunder molekylvægt, kolonitælling, proteinnormalisering og multipleks fluorescensanalyse.
  • Software kan bruges i 21 CFR del 11 og GLP miljøer.
  • IQOQPQ dokumentation tilgængelig på anmodning.
Tekniske data
Til brug med (applikation) Gel billeddannelse
Produkttype Gel-billedbehandlingssystem
Display Type Ingen