Få mere at vide
Syngene™ G:BOX Mini 9, Gel Dokumentationssystem 220V/60Hz
Artikelnummer. 15819932 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Spænding:
115/240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
15819932 115/240 V Hver
1 options
Artikelnummer. 15819932 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. GBOXmini9E60
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Syngene™ G:BOX Mini 9, Gel Documentation System 220V/60Hz tilbyder ydeevne billeddannelse af DNA-geler, synlige proteingeler, kemiluminescens-blots og muligheder for blå, grønne, røde og IR-fluorescerende westerns i et mindre mørkekammer
G:BOX Mini 9 er et kompakt, alsidigt geldokumentationssystem til blots og gelbilleder. Højtydende billeddannelse har vist sig at opnå en følsomhed, der er sammenlignelig med film, med den ekstra fordel, at man kan bruge avancerede softwareværktøjer til at optimere billeddannelsen af svage bånd.
Kan bruges til mange billedbehandlinger, herunder:
  • DNA/protein geler
  • Kemiluminescens
  • Pletfri geler
  • Farvede multipleks fluorescensklatter
  • 2D geler
  • In Vivo-applikationer (ekstra tilbehør kan være nødvendigt).
Inkluderer et Peltier-kølet 9 MP-kamera med høj opløsning, der er i stand til at producere 16 bit billeder (med 65535 gråskalaer).
  • Kamerachip er førende på området med en QE på 73% ved 425nm (peak 77%).
  • F0.95 linse med motoriseret iris og fokus (med feedback) til korte optagelsestider.
  • Stretch darkroom har en unik motoriseret lift til at udnytte zoomfunktioner, med autofokus og sikrer, at den maksimale billedopløsning af gelen eller klatten fanges.
  • Leveres med et filterhjul med syv positioner, epi-hvidt lys og mulighed for HILED'er, som giver mulighed for fluorescens-billeddannelse, til rød, grøn, blå og nær-IR-billeddannelse (yderligere tilbehør skal købes).
  • Maksimalt tilgængeligt visningsområde er 15 x 12 cm (minimum visningsområde er 10 x 8 cm).
PC påkrævet (medfølger ikke).
GeneSys er en applikationsdrevet software designet til hurtig billedoptagelse af biologiske prøver. Den har en simpel ikonbaseret brugergrænseflade, der kan bruges på Win10, 8 og 7 platforme.
  • Tager gættearbejdet ud af billeddannelse
  • Producerer hurtige og enkle billeder i udgivelseskvalitet
  • Alle producerede filer er et unikt SGD-format, hvor kun rådata analyseres til kvantificering af prøver
  • Filer kan også gemmes som TIFF, JPEG, BMP formater
  • Brugerprotokoller kan gemmes for at gennemgå tidligere taget billeder og nemt replikere fremtidige billedgeler
  • Alle optagne billeder kan nemt redigeres med annoteringer, redigeringsværktøjer, billedskarphed og eksporteres til GeneTools .
GeneTools software giver brugeren hurtig kvantificering af prøver og går fra blots til analyserede data i nogle få hurtige trin. Analyseprøvetyper omfatter:
  • Molekylvægt
  • Kolonioptælling
  • Pletklat
  • Bånd matcher.
Alle prøver kan kvantificeres, inklusive multiplekset proteinfluorescensanalyse af op til 5 prøver på én gang. Rådatafiler kan hurtigt kvantificeres for at producere sande data til publikationsdata. Rapporter af høj kvalitet kan eksporteres i Word og Excel filer til enkel gennemgang.
Både GeneSys og GeneTools software opfylder kravene til 21 CFR Part 11 og GLP miljøer.
Systemet leveres med 3 års garanti (retur til fabrik), ubegrænsede licenser på GeneTools analysesoftware og to gange årlige gratis softwareopdateringer.
IQ/OQ er tilgængelig efter anmodning.
Tekniske data
Oversigt Gbox Mini 9 billedkamera
Spænding 115/240 V
Dybde (metrisk) 52
Filtertype 7-positions filterhjul
Filterområde op til 15x12 cm
Pixel størrelse 3,69 x 3,69u
Højde (metrisk) 64
Operativsystem Windows 7 eller derover
Opløsning 9mp
Software Genesys og Genetools inkluderet - ubegrænset
Transilluminator valgfri
Bølgelængde valgfri afhængig af transilluminator
Bredde (metrisk) 40
Model- Gbox-Mini9
Linsetype Fast
Printer inkluderet ingen
Kamera type 9mp afkølet cd
Hætte type Fast
Størrelse 40x64x52
Til brug med (applikation) geler, blots, kemilumescens, fluorescenswesterns (valgfrit)
Produkttype Gel / Blot Imager
Mængde 1
Frekvens 60