Få mere at vide
Syngene™ G:BOX Mini 6 Gel and Blot Documentation System
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7115400 Shop alle Syngene produkter
Hertz:
50 Hz
60 Hz
Pixel størrelse:
6 MP
9 MP
Opløsning:
6 MP
9 MP
missing translation for 'unitSize'
Hver
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15809932
missing translation for 'mfr': Syngene™ GBOXmini9E
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
G:BOX Mini 6 Gel and Blot Documentation System tilbyder fremragende ydeevne billeddannelse af DNA-geler, synlige proteingeler, kemiluminescens-blots og muligheder for blå, grønne, røde og IR-fluorescerende westerns i et mindre mørkekammer.
Kompakt, alsidigt geldokumentationssystem til blots og gel-billeddannelse. Højtydende billeddannelse har vist sig at opnå en følsomhed, der er sammenlignelig med film, med den ekstra fordel, at man kan bruge avancerede softwareværktøjer til at optimere billeddannelsen af svage bånd.
  • Kan bruges til mange billedbehandlingsapplikationer:
    • DNA/protein geler
    • Kemiluminescens
    • Pletfri geler
    • Farvede multipleks fluorescensklatter
    • 2D geler
    • In vivo-applikationer (ekstra tilbehør kan være nødvendigt)
  • Peltier afkølet, høj opløsning 6 MP kamera, i stand til at producere 16 bit billeder (med 65535 gråskalaer).
  • Kamerachip er førende på området med en QE på 73% ved 425 nm (peak 77%)
  • Systemet har en F0.95 linse med motoriseret iris og fokus (med feedback) til korte optagelsestider
  • Stretch darkroom har en unik motoriseret lift til at bruge zoomfunktioner, med autofokus og sikrer, at den maksimale billedopløsning af gelen eller klatten fanges
  • Systemet leveres med:
    • Syv positions filterhjul
    • Epi hvidt lys
    • Mulighed for HILED'er, som giver mulighed for fluorescensbilleddannelse, til rød, grøn, blå og nær-IR-billeddannelse (yderligere tilbehør skal købes)
  • Maksimalt tilgængeligt visningsområde er 15 x 12 cm (Minimum visningsområde er 10 x 8 cm).
  • PC påkrævet (medfølger ikke)
GeneSys er en applikationsdrevet software designet til hurtig billedoptagelse af biologiske prøver. Den har en simpel ikonbaseret brugergrænseflade, der kan bruges på Win 10, 8 og 7 platforme
  • Tager gættearbejdet ud af billeddannelse
  • Producerer hurtige og enkle billeder i udgivelseskvalitet
  • Alle producerede filer er et unikt SGD-format, hvor kun rådata analyseres til kvantificering af prøver
  • Filer kan gemmes som TIFF, JPEG, BMP formater
  • Brugerprotokoller kan gemmes for at gennemgå tidligere taget billeder og nemt replikere fremtidige billedgeler
  • Alle optagne billeder kan nemt redigeres med annoteringer, redigeringsværktøjer, billedskarphed og eksporteres til GeneTools .
GeneTools software giver brugeren hurtig kvantificering af prøver og går fra blots til analyserede data i nogle få hurtige trin.
Analyseprøvetyper:
  • Molekylvægt
  • Kolonioptælling
  • Sted
  • Blot
  • Bånd matcher.
Alle prøver kan kvantificeres, inklusive multiplekset proteinfluorescensanalyse af op til 5 prøver på én gang. Rådatafiler kan hurtigt kvantificeres for at producere sande data til publikationsdata. Rapporter af høj kvalitet kan eksporteres i Word og Excel filer til enkel gennemgang.
Både GeneSys og GeneTools software opfylder kravene til 21 CFR Part 11 og GLP miljøer.
Systemet leveres med 3 års garanti (retur til fabrik), ubegrænsede licenser på GeneTools analysesoftware og to gange årlige gratis softwareopdateringer.
IQ/OQ er tilgængelig efter anmodning.
Especificaciones
Oversigt Gbox Mini 9 billedkamera
Vise Ingen
Hertz 50 Hz
Spænding 230 V
Dybde (engelsk) 20,5''
Dybde (metrisk) 52 mm
Filtertype 7-positions filterhjul
Højde (engelsk) 25,2 tommer
Filterområde Op til 15 x 12 cm
Pixel størrelse 9 MP
Bredde (engelsk) 15,8 tommer
Højde (metrisk) 64 mm
Operativsystem Windows 7 eller derover
Opløsning 9 MP
Software GeneSys og GeneTools Inkluderet (ubegrænset)
Transilluminator Ekstraudstyr
Bølgelængde Valgfri afhængig af transilluminator
Bredde (metrisk) 40 mm
Model- Gbox-Mini9
Linsetype Fast
Emballagemængde 1 stk.
Printer inkluderet Nej
Kamera type 9 MP afkølet CCD
Hætte type Fast
Størrelse 40 x 64 x 52 mm
Til brug med (applikation) Kemiluminescerende Western Blot-billeddannelse
Produktlinje Syngene
Produkttype Gel-billedbehandlingssystem
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado