Description
Kompakt, alsidigt geldokumentationssystem til blots og gel-billeddannelse. Højtydende billeddannelse har vist sig at opnå en følsomhed, der er sammenlignelig med film, med den ekstra fordel, at man kan bruge avancerede softwareværktøjer til at optimere billeddannelsen af svage bånd.
- Kan bruges til mange billedbehandlingsapplikationer:
- DNA/protein geler
- Kemiluminescens
- Pletfri geler
- Farvede multipleks fluorescensklatter
- 2D geler
- In vivo-applikationer (ekstra tilbehør kan være nødvendigt)
- Peltier afkølet, høj opløsning 6 MP kamera, i stand til at producere 16 bit billeder (med 65535 gråskalaer).
- Kamerachip er førende på området med en QE på 73% ved 425 nm (peak 77%)
- Systemet har en F0.95 linse med motoriseret iris og fokus (med feedback) til korte optagelsestider
- Stretch darkroom har en unik motoriseret lift til at bruge zoomfunktioner, med autofokus og sikrer, at den maksimale billedopløsning af gelen eller klatten fanges
- Systemet leveres med:
- Syv positions filterhjul
- Epi hvidt lys
- Mulighed for HILED'er, som giver mulighed for fluorescensbilleddannelse, til rød, grøn, blå og nær-IR-billeddannelse (yderligere tilbehør skal købes)
- Maksimalt tilgængeligt visningsområde er 15 x 12 cm (Minimum visningsområde er 10 x 8 cm).
- PC påkrævet (medfølger ikke)
GeneSys er en applikationsdrevet software designet til hurtig billedoptagelse af biologiske prøver. Den har en simpel ikonbaseret brugergrænseflade, der kan bruges på Win 10, 8 og 7 platforme
- Tager gættearbejdet ud af billeddannelse
- Producerer hurtige og enkle billeder i udgivelseskvalitet
- Alle producerede filer er et unikt SGD-format, hvor kun rådata analyseres til kvantificering af prøver
- Filer kan gemmes som TIFF, JPEG, BMP formater
- Brugerprotokoller kan gemmes for at gennemgå tidligere taget billeder og nemt replikere fremtidige billedgeler
- Alle optagne billeder kan nemt redigeres med annoteringer, redigeringsværktøjer, billedskarphed og eksporteres til GeneTools .
GeneTools software giver brugeren hurtig kvantificering af prøver og går fra blots til analyserede data i nogle få hurtige trin.
Analyseprøvetyper:
- Molekylvægt
- Kolonioptælling
- Sted
- Blot
- Bånd matcher.
Alle prøver kan kvantificeres, inklusive multiplekset proteinfluorescensanalyse af op til 5 prøver på én gang. Rådatafiler kan hurtigt kvantificeres for at producere sande data til publikationsdata. Rapporter af høj kvalitet kan eksporteres i Word og Excel filer til enkel gennemgang.
Både GeneSys og GeneTools software opfylder kravene til 21 CFR Part 11 og GLP miljøer.
Systemet leveres med 3 års garanti (retur til fabrik), ubegrænsede licenser på GeneTools analysesoftware og to gange årlige gratis softwareopdateringer.
IQ/OQ er tilgængelig efter anmodning.
Specifications
Specifications
| Oversigt | Gbox Mini 9 billedkamera |
| Spænding | 230 V |
| Dybde (engelsk) | 20,5'' |
| Dybde (metrisk) | 52 mm |
| Filtertype | 7-positions filterhjul |
| Højde (engelsk) | 25,2 tommer |
| Filterområde | Op til 15 x 12 cm |
| Pixel størrelse | 9 MP |
| Bredde (engelsk) | 15,8 tommer |
| Højde (metrisk) | 64 mm |
| Show More |