Beskrivelse
G:BOX Chemi XX9 er et alsidigt geldokumentationssystem til store blots og geler
- Højtydende billeddannelse har vist sig at opnå en følsomhed, der er sammenlignelig med film, med den ekstra fordel, at man kan bruge avancerede softwareværktøjer til at optimere billeddannelsen af svage bånd.
- Kan bruges til mange billedbehandlinger, herunder:
- DNA/protein geler
- Kemiluminescens
- Pletfri geler
- Farvede multipleks fluorescensklatter
- 2D geler
- In vivo-applikationer (ekstra tilbehør kan være nødvendigt)
- Der er et Peltier-kølet 9 MP-kamera med høj opløsning, der er i stand til at producere 16 bit billeder (med 65535 gråskalaer)
- Kamerachip er førende på området med en QE på 73% ved 425nm (peak 77%).
- F0.95 linse med motoriseret iris og fokus (med feedback) til korte optagelsestider.
- Stretch darkroom har en unik motoriseret lift til at bruge zoomfunktioner med autofokus, der sikrer den maksimale billedopløsning af gelen eller klatten.
- Leveres med et filterhjul med syv positioner og epi-hvidt lys og en valgfri LED-port, der giver mulighed for fluorescens-billeddannelse, til rød, grøn, blå og nær-IR-billeddannelse (yderligere tilbehør skal købes). Det maksimale tilgængelige visningsområde er 32,3 x 25,6 cm.
- Det maksimale tilgængelige visningsområde er 22,7 x 30,5 cm.
- PC påkrævet (medfølger ikke)
GeneSys er en applikationsdrevet software designet til hurtig billedoptagelse af biologiske prøver. Den har en simpel ikonbaseret brugergrænseflade, der kan bruges på Win10, 8 og 7 platforme.
- Tager gættearbejdet ud af billedbehandling og producerer hurtige og enkle billeder i udgivelseskvalitet.
- Alle producerede filer er et unikt SGD-format, hvor kun rådata analyseres til kvantificering af prøver.
- Filer kan også gemmes som TIFF, JPEG, BMP formater.
- Brugerprotokoller kan gemmes for at gennemgå tidligere taget billeder og nemt replikere fremtidige billedgeler.
- Alle optagne billeder kan nemt redigeres med annoteringer, redigeringsværktøjer, billedskarphed og eksporteres til GeneTools .
GeneTools software giver brugeren hurtig kvantificering af prøver og går fra blots til analyserede data i nogle få hurtige trin. Analyseprøvetyper omfatter:
- Molekylvægt
- Kolonioptælling
- Pletklat
- Bånd matcher.
Alle prøver kan kvantificeres, inklusive multiplekset proteinfluorescensanalyse af op til 5 prøver på én gang. Rådatafiler kan hurtigt kvantificeres for at producere sande data til publikationsdata. Rapporter af høj kvalitet kan eksporteres i Word og Excel filer til enkel gennemgang.
Både GeneSys og GeneTools software opfylder kravene til 21 CFR Part 11 og GLP miljøer.
Systemet leveres med 3 års garanti (retur til fabrik), ubegrænsede licenser på GeneTools analysesoftware og to gange årlige gratis softwareopdateringer.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Gbox Chemi XX9 imager |
| Spænding | 115/240 |
| Dybde (metrisk) | 55 |
| Filtertype | 7-positions filterhjul |
| Filterområde | op til 25x30 cm |
| Pixel størrelse | 3,69 x 3,69u |
| Højde (metrisk) | 99 |
| Operativsystem | Windows 7 eller derover |
| Opløsning | 9mp |
| Software | Genesys og Genetools inkluderet - ubegrænset |
| Vis mere |