Få mere at vide
G-5555, MedChemExpress
Beskrivelse
G-5555 is a potent p21-activated kinase 1 (PAK1) inhibitor with Kis of 3.7 nM and 11 nM for PAK1 and PAK2, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | G-5555 |
| CAS | 1648863-90-4 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H25ClN6O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (50.71 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMIL | ClC(C=C(C1=NC(C)=CC=C1)C=C2)=C2C3=CC4=CN=C(NC)N=C4N(C[C@@H]5OC[C@@H](N)CO5)C3=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 492.96 |
| Formel vægt | 492.96 |
| Vis mere |