Få mere at vide
Melford G-418 Disulfatopløsning
Artikelnummer. p-200087115
Skift visning
Mængde:
10 ml
20 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018321 20 ml
30018322 50 ml
30018320 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018321 Leverandør Melford Leverandørnr. G6450020.0
G-418 Disulfate, Solution er et meget brugt antibiotikum på life science-markedet.
G-418 Disulfate, Solution er et meget brugt antibiotikum på life science-markedet. Det er almindeligt anvendt som et selektivt middel i cellekultur og molekylærbiologiske eksperimenter. G-418, også kendt som Geneticin , er medlem af aminoglykosidfamilien af antibiotika.
Inden for life science-området anvendes G-418 Disulfatopløsning primært til udvælgelse og vedligeholdelse af celler, der er blevet genetisk modificeret til at udtrykke neomycinresistensgenet. Dette resistensgen gør det muligt for cellerne at overleve i nærvær af G-418, mens ikke-modificerede celler ikke er i stand til at overleve.
Forskere og videnskabsmænd, der arbejder inden for områder som molekylærbiologi, genteknologi og bioteknologi, er afhængige af G-418 Disulfate Solution til forskellige anvendelser. Det bruges ofte som en selekterbar markør i plasmider og andre vektorer for at sikre, at kun celler, der bærer det ønskede genetiske materiale, overlever og formerer sig.
G-418 Disulfate Solution er kompatibel med en lang række pattedyr-, insekt- og plantecellelinjer, hvilket gør den alsidig til forskellige cellekultursystemer. Det tilsættes typisk til dyrkningsmediet i specifikke koncentrationer for at hæmme væksten af ikke-resistente celler og samtidig tillade væksten af genetisk modificerede celler.
Desuden kan G-418 Disulfatopløsning bruges til at generere stabile cellelinjer, der udtrykker rekombinante proteiner eller studere genfunktion. Dens bredspektrede aktivitet og kompatibilitet med forskellige celletyper gør det til et vigtigt værktøj for forskere, der studerer molekylære mekanismer, proteinekspression og genetisk manipulation.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale G-418 Disulfate, Solution
CAS 108321-42-2
Mængde 20 ml
Molekylær formel C20H40N4O10-2H2SO4