Få mere at vide
G-418 Disulfate, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31025357
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31025357 1 g 1g
31020027 25 g -
31015544 5 g -
31023802 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31025357 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1317491g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
≥720 μ/mg
  • Chemical Name: (2R,3S,4R,5R,6S)-5-Amino-6-(((1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-(((2R,3R,4R,5R)-3,5-dihydroxy-5-methyl-4-(methylamino)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)-2-((R)-1-hydroxyethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4-diol bis(sulfate)
  • Purity: ≥720u/mg
  • CAS Number: 108321-42-2
  • SMILES: O=S(O)(O)=O.O[C@@H]([C@@H]1O[C@@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)N)([H])O[C@]2([H])[C@H](O)C)[C@H]([C@@H](C[C@@H]1N)N)O[C@](OC[C@](C)(O)[C@@H]3NC)([H])[C@@H]3O.O=S(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale G-418 disulfate
CAS 108321-42-2
Molekylær formel C20H44N4O18S2
MDL nummer MFCD28168024
Mængde 1 g
SMIL O=S(O)(O)=O.O[C@@H]([C@@H]1O[C@@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)N)([H])O[C@]2([H])[C@H](O)C)[C@H]([C@@H](C[C@@H]1N)N)O[C@](OC[C@](C)(O)[C@@H]3NC)([H])[C@@H]3O.O=S(O)(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 692.71