Få mere at vide
Melford G-418 Disulfat
Artikelnummer. 30018319
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018319 5 g
30018317 1 g
30018318 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018319 Leverandør Melford Leverandørnr. G640005.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
G-418 Disulfat, også kendt som Geneticin , er et meget brugt antibiotikum på life science-markedet.
G-418 Disulfat, også kendt som Geneticin , er et meget brugt antibiotikum på life science-markedet. Det er almindeligt anvendt som et selektivt middel i cellekultursystemer og molekylærbiologiske anvendelser.
G-418 er afledt af bakterien Micromonospora rhodorangea og tilhører klassen af aminoglykosid-antibiotika. Det virker ved at hæmme proteinsyntesen i celler, målrette specifikt mod 80S-ribosomet og interferere med translokation.
På life science-markedet finder G-418 Disulfat udstrakt brug som et selektivt middel for celler, der er blevet genetisk modificeret eller transficeret med et G-418-resistensgen. Dette resistensgen er ofte inkorporeret i plasmidvektorer eller rekombinante DNA-konstruktioner for at muliggøre selektion og vedligeholdelse af celler, som med succes har optaget det ønskede genetiske materiale.
Den selektive natur af G-418 Disulfat gør det til et uvurderligt værktøj i molekylærbiologisk forskning. Ved at inkorporere G-418-resistensgenet og anvende G-418-behandling kan forskere specifikt udvælge celler, der med succes har integreret det ønskede genetiske materiale.
Dette antibiotikumselektionssystem bruges almindeligvis i teknikker som stabil cellelinjegenerering, genekspressionsundersøgelser og proteinproduktion.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale G-418 Disulfate
CAS 108321-42-2
Mængde 5 g
Molekylær formel C20H40N4O10-2H2SO4