Få mere at vide
Melford G-418 Disulfat
Beskrivelse
G-418 Disulfat, også kendt som Geneticin , er et meget brugt antibiotikum på life science-markedet.
G-418 er afledt af bakterien Micromonospora rhodorangea og tilhører klassen af aminoglykosid-antibiotika. Det virker ved at hæmme proteinsyntesen i celler, målrette specifikt mod 80S-ribosomet og interferere med translokation.
På life science-markedet finder G-418 Disulfat udstrakt brug som et selektivt middel for celler, der er blevet genetisk modificeret eller transficeret med et G-418-resistensgen. Dette resistensgen er ofte inkorporeret i plasmidvektorer eller rekombinante DNA-konstruktioner for at muliggøre selektion og vedligeholdelse af celler, som med succes har optaget det ønskede genetiske materiale.
Den selektive natur af G-418 Disulfat gør det til et uvurderligt værktøj i molekylærbiologisk forskning. Ved at inkorporere G-418-resistensgenet og anvende G-418-behandling kan forskere specifikt udvælge celler, der med succes har integreret det ønskede genetiske materiale.
Dette antibiotikumselektionssystem bruges almindeligvis i teknikker som stabil cellelinjegenerering, genekspressionsundersøgelser og proteinproduktion.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | G-418 Disulfate |
| CAS | 108321-42-2 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | C20H40N4O10-2H2SO4 |