Få mere at vide
Tocris Bioscience™ G-36
Artikelnummer. 18053922
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18053922 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18053922 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4759/10
Selective GPER antagonist
G-36 is an antagonist of GPER; selectively inhibits estrogen-mediated activation of PI3-K by GPER, but not by ERα. Also inhibits estrogen-mediated calcium mobilization (IC50 = 112 nM). Structural analog of G-1 (Cat. No. 3577).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-(3aR*,4S*,9bS*)-4-(6-Bromo-1,3-benzodioxol-5-yl)-3a,4,5,9b-tetrahydro-8-(1-methylethyl)-3H-cyclopenta[c]quinoline
CAS 1392487-51-2
Mængde 10 mg
Mål Estrogen and Related Receptor Antagonists
Molekylær formel C22H22BrNO2
Renhed 99%