Få mere at vide
G-36, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3aS,4R,9bR)-4-(6-bromo-1,3-benzodioxol-5-yl)-8-isopropyl-3a,4,5,9b-tetrahydro-3H-cyclopenta[c]quinoline |
| CAS | 1392487-51-2 |
| Molekylær formel | C22H22BrNO2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | GRB-G36, G-36, (±)-(3aR*,4S*,9bS*)-4-(6-Bromo-1,3-benzodioxol-5-yl)-3a,4,5,9b-tetrahydro-8-(1-methylethyl)-3H-cyclopenta[c]quinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22BrNO2/c1-12(2)13-6-7-19-16(8-13)14-4-3-5-15(14)22(24-19)17-9-20-21(10-18(17)23)26-11-25-20/h3-4,6-10,12,14-15,22,24H,5,11H2,1-2H3/t14-,15+,22-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)c1ccc2N[C@H]([C@H]3CC=C[C@H]3c2c1)c4cc5OCOc5cc4Br |
| IUPAC navn | (3aS,4R,9bR)-4-(6-bromo-1,3-benzodioxol-5-yl)-8-propan-2-yl-3a,4,5,9b-tetrahydro-3H-cyclopenta[c]quinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 412.33 |
| Formel vægt | 411.0834 |