missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ G-15
Beskrivelse
G-15 is a high affinity and selective GPER receptor antagonist (Ki = 20 nM) that displays no affinity for ERα and ERβ at concentrations up to 10 μM. Inhibits agonist-induced calcium mobilization in vitro (EC50 of ~185 nM) and antagonizes the antidepressive and renoprotective effects of estrogen in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3aS*,4R*,9bR*)-4-(6-Bromo-1,3-benzodioxol-5-yl)-3a,4,5,9b-3H-cyclopenta[c]quinoline |
| CAS | 1161002-05-6 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | Estrogen and Related Receptor Antagonists |
| Molekylær formel | C19H16BrNO2 |
| Renhed | 99% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?