Få mere at vide
G-1, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-1-[(3aR*,4S*,9bS*)-4-(6-Bromo-1,3-benzodioxol-5-yl)-3a,4,5,9b-tetrahydro-3H-cyclopenta[c]quinolin-8-yl]ethanone |
| CAS | 881639-98-1 |
| Molekylær formel | C21H18BrNO3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | G-1, (±)-1-[(3aR*,4S*,9bS*)-4-(6-Bromo-1,3-benzodioxol-5-yl)-3a,4,5,9b-tetrahydro-3H-cyclopenta[c]quinolin-8-yl]ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18BrNO3/c1-11(24)12-5-6-18-15(7-12)13-3-2-4-14(13)21(23-18)16-8-19-20(9-17(16)22)26-10-25-19/h2-3,5-9,13-14,21,23H,4,10H2,1H3/t13-,14+,21-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)c1ccc2N[C@H]([C@H]3CC=C[C@H]3c2c1)c4cc5OCOc5cc4Br |
| IUPAC navn | 1-[(3aS,4R,9bR)-4-(6-bromo-1,3-benzodioxol-5-yl)-3a,4,5,9b-tetrahydro-3H-cyclopenta[c]quinolin-8-yl]ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 412.28 |
| Formel vægt | 411.047 |