Få mere at vide
Tocris Bioscience™ G-1
Descrizione
G-1 is a potent and selective GPER agonist (Ki = 11 nM, EC50 = 2 nM); displays no activity at ERα and ERβ at concentrations up to 10 μM. Increases cytosolic Ca2+ and inhibits migration of SKBr3 cells and MCF-7 cells in response to chemoattractants (IC50 values are 0.7 and 1.6 nM respectively) in vitro. Blocks MCF-1 cell cycle progression at the G1 phase. Displays therapeutic effects in the mouse EAE model of multiple sclerosis. Also inhibits glutamate-induced autophagy and neuronal loss in cultured primary cortical neurons.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | (±)-1-[(3aR*,4S*,9bS*)-4-(6-Bromo-1,3-benzodioxol-5-yl)-3a,4,5,9b-tetrahydro-3H-cyclopenta[c]quinolin-8-yl]- ethanone |
| CAS | 881639-98-1 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | Estrogen and Related Receptor Agonists |
| Molekylær formel | C21H18BrNO3 |
| Renhed | 98% |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?