Få mere at vide
Invitrogen™ FxCycle™ PI/RNase-farvningsopløsning
Artikelnummer. 13433329
Skift visning
Mængde:
100 ml
Unit Size:
100ml
Product Code. Mængde Unit Size
13433329 100 ml 100ml
1 options
Product Code. 13433329 Supplier Invitrogen™ Supplier No. F10797
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1152.00 DKK
    863.65 DKK / 100ml
    Spare 288.35 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
FxCycle™ PI/RNase-farvningsopløsning
FxCycle™ PI/RNase-farvningsopløsning bruges til flowcyotmetrisk analyse af DNA-indhold i fikserede celler. Propidiumiodid (PI), en populær rød-fluorescerende farvning, binder til DNA ved at interkalere mellem baserne med ringe eller ingen sekvenspræference og med en støkiometri på ét farvestof pr. 4-5 –basepar DNA. PI binder også til RNA, hvilket nødvendiggør behandling med RNase for at skelne mellem RNA- og DNA-farvning. Denne propidiumiodidopløsning indeholder DNase-fri RNase A og et permeabliseringsreagens. Den er klar til brug: tilsæt blot farvningsopløsningen til fikserede celler, inkuber og optag på et flowcytometer uden vask.
Relaterede links:
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring 1 flaske FxCycle™ PI/RNase-farvningsopløsning (100 ml). Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys. Opbevares ved stuetemperatur
Excitationsbølgelængdeområde 535⁄ 617
Farvetype propidiumiodid
Format Rør
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Mængde 100 ml
Detektionsmetode Fluorescens
Form Løsning
Produktlinje FxCycle
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produkttype Farvningsopløsning
Subcellulær lokalisering Nucleus
Show More Show Less
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.