Få mere at vide
Molecular Probes™ FxCycle™ Far rød plet
Mængde:
1 kit
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
FxCycle™ Far Red stain (F10348) bruges til flowcytometrisk analyse af DNA-indhold i fikserede celler, når det kombineres med RNAse. Dette farvestof udnytter de almindeligt tilgængelige 633 ⁄5 nm excitationskilder med emission omkring 660 nm. Med flerfarvede cellecyklusundersøgelser mulige ved hjælp af flowcytometri er det ofte nødvendigt at analysere DNA-indhold på alternative lasere for at bevare den almindelige 488 nm laser og detektionskanaler for andre markører. Velegnet til den populære røde laser, FxCycle™ Far Red stain er et godt valg til DNA-indholdsanalyse i flerfarvede cellecyklusundersøgelser.
Se en udvalgsguide for alle produkter relateret til cellecyklusanalyse af fikserede og levende celler i flowcytometri .
Se en udvalgsguide for alle produkter relateret til cellecyklusanalyse af fikserede og levende celler i flowcytometri .
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder 5 hætteglas af FxCycle™ langt rød plet. Opbevar kl≤ -20 °C og beskyttet mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |
| Produkttype | Plet |
| Farvetype | FxCycle™ Far rød plet |
| Emission | 633 |
| Form | Væske |
| Produktlinje | FxCycle , Molecular Probes |
| Mængde | 1 kit |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |