Få mere at vide
FX1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484766
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16484766 100 mg 100mg
16482826 25 mg -
16470077 50 mg -
16463688 10 mg -
16456427 5 mg -
16440946 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16484766 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY102027
MedChemExpress FX1 is a potent and specific BCL6 inhibitor, with an IC50 of around 35 μM.
FX1 is a potent and specific BCL6 inhibitor, with an IC50 of around 35 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale FX1
Fysisk form Solid
CAS 1426138-42-2
Farve Red
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H9ClN2O4S2
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 10 mg/mL (27.11 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CCN(C/1=O)C(SC1=C2C(NC3=C/2C=C(Cl)C=C3)=O)=S
Molekylvægt (g/mol) 368.82
Formel vægt 368.82
Procent renhed 98.0%