Beskrivelse
- Sikkerhed for medarbejdere – undgåelse af eksplosiv atmosfære og udsugning og filtrering af sundhedsskadelige dampe
- Giver fleksibilitet i installationssted, opbevaring og indvendigt udstyr
- Muliggør fælles opbevaring, udsugning og filtrering af de mest forskellige farlige materialer i ét skab
- Elektronisk overvågning af filtermætning med opløsningsmiddeldampe, luftrecirkulationshastighed, serviceintervaller og tidsplan for den manuelle filtermætningskontrol
- Moderne tofarvet design
- Miljøvenlig med længere filterlevetider og genanvendeligt filtersystem
- Brandsikker op til 90 minutter
- Tilgængeligt indvendigt udstyr omfatter skuffer, højdejusterbare hylder og bundopsamlingsbeholdere
- Dør låsbar med cylinderlås, med låsestatusindikator (rød/grøn)
- I overensstemmelse med EN 14470-1 og TRGS 510
- Seriel automatisk dørlukning frigiver stoppede døre efter ca. 60 sekunder med et visuelt og akustisk signal på forhånd
- Recirkulerende luftfiltersystem ideelt til direkte installation i arbejdsområder med meget lav støj, kun ca. 39 dB
- Med flertrins bredbåndsfilter
- Overvågningselektronik omfatter køle-enhedskabel og strømstik
- Display med innovativt berøringspanel
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 14470-1, TRGS 510 |
| Konfiguration | 4 x 60 kg/19 L pulverlakerede stålpladeskuffer |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 522 x 750 x 1647 mm |
| Dimensioner (D x B x H) | 615 x 893 x 2294 mm |
| Dør stil | Vinge |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af brandfarlige væsker og andre farlige stoffer |
| Bæreevne | 6 x Skuffer: 60 kg/29 L hver, Max belastning: 600 kg |
| Antal døre | 2 |
| Vægt (metrisk) | 475 kg |
| Farve | Anthracitgrå, Advarsel Gul |
| Vis mere |