Få mere at vide
A&D Weighing FX/FZ præcisionsvægte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7203359
Volumen:
122 g
220 g
320 g
520 g
1220 g
2200 g
3200 g
5 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16601072
Brand: A&D Weighing FX120i
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A&D Weighing FZ/FX-seriens præcisionsvægte kombinerer alle de væsentlige vejefunktioner i en kompakt, letvægtspakke.
  • Indbygget intern kalibrering med et tryk på en knap
  • Støddæmper funktion
  • Automatisk tænd/sluk-funktion
  • B5 størrelse fodaftryk til brug i smalle rum
  • VFD Display til let at aflæse vejeresultater
  • SCF– Statistisk beregningsfunktion
  • Standard RS-232C
  • Hurtig kompakt SHS-sensor, responstid kun 1 sekund
  • Hurtigt USB interface– ingen driverinstallation påkrævet (valgfrit)
  • LAN– Ethernet-interface med WinCT-Plus-software (valgfrit)
  • Dyrevægtepande (valgfrit)
  • Stor brisepause (valgfrit)
  • Lille brisepause inkluderet på 1 mg modeller
  • Indbygget genopladelig NiMH-batteripakke (valgfrit)
Tekniske data
Certificeringer/compliance GLP/GMP/GCP/ISO
Tilslutningstype RS-232 C, hurtig USB (ekstraudstyr), LAN-Ethernet (ekstraudstyr)
Volumen 122 g
Display Type VFD
Læsbarhed 0.001 g
Materiale Rustfrit stål
Model- FX-120i
Stabiliseringstid 1 sekund
Elektriske krav 11 VA til AC adapter (12 V, 1 A)