Få mere at vide
A&D Weighing FX/FZ præcisionsvægte
Artikelnummer. 16641072
Skift visning
Volumen:
122 g
220 g
320 g
520 g
1220 g
2200 g
3200 g
5 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen unitSize
16641072 220 g -
16601072 122 g -
16601082 5 kg -
16611082 520 g -
16621072 2200 g -
16661072 3200 g Hver
16681062 1220 g -
16681072 320 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16641072 Leverandør A&D Weighing Leverandørnr. FX200i
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
A&D Weighing FZ/FX-seriens præcisionsvægte kombinerer alle de væsentlige vejefunktioner i en kompakt, letvægtspakke.
  • Indbygget intern kalibrering med et tryk på en knap
  • Støddæmper funktion
  • Automatisk tænd/sluk-funktion
  • B5 størrelse fodaftryk til brug i smalle rum
  • VFD Display til let at aflæse vejeresultater
  • SCF– Statistisk beregningsfunktion
  • Standard RS-232C
  • Hurtig kompakt SHS-sensor, responstid kun 1 sekund
  • Hurtigt USB interface– ingen driverinstallation påkrævet (valgfrit)
  • LAN– Ethernet-interface med WinCT-Plus-software (valgfrit)
  • Dyrevægtepande (valgfrit)
  • Stor brisepause (valgfrit)
  • Lille brisepause inkluderet på 1 mg modeller
  • Indbygget genopladelig NiMH-batteripakke (valgfrit)
Tekniske data
Certificeringer/compliance GLP/GMP/GCP/ISO
Tilslutningstype RS-232 C, hurtig USB (ekstraudstyr), LAN (ekstraudstyr)
Volumen 220 g
Display Type VFD
Læsbarhed 0.001 g
Materiale Rustfrit stål
Model- FX-200i
Stabiliseringstid 1 sekund
Elektriske krav 30 VA til adapter (12 V, 1 A)