Få mere at vide
A&D Weighing FX/FZ præcisionsvægte
Volumen:
122 g
220 g
320 g
520 g
1220 g
2200 g
3200 g
5 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Indbygget intern kalibrering med et tryk på en knap
- Støddæmper funktion
- Automatisk tænd/sluk-funktion
- B5 størrelse fodaftryk til brug i smalle rum
- VFD Display til let at aflæse vejeresultater
- SCF– Statistisk beregningsfunktion
- Standard RS-232C
- Hurtig kompakt SHS-sensor, responstid kun 1 sekund
- Hurtigt USB interface– ingen driverinstallation påkrævet (valgfrit)
- LAN– Ethernet-interface med WinCT-Plus-software (valgfrit)
- Dyrevægtepande (valgfrit)
- Stor brisepause (valgfrit)
- Lille brisepause inkluderet på 1 mg modeller
- Indbygget genopladelig NiMH-batteripakke (valgfrit)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | GLP/GMP/GCP/ISO |
| Tilslutningstype | RS-232 C, hurtig USB (ekstraudstyr), LAN-Ethernet (ekstraudstyr) |
| Volumen | 5 kg |
| Display Type | VFD |
| Læsbarhed | 0.01 g |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Model- | FX-5000i |
| Stabiliseringstid | 1 sekund |
| Elektriske krav | 11 VA til AC adapter (12 V, 1 A) |