Få mere at vide
Asecos™ FX-CLASSIC-90 Opbevaringsskab til recirkulerende luftsikkerhed
Artikelnummer. 15630159 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Farve:
Anthracitgrå, Lysegrå
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15630159 Anthracitgrå, Lysegrå Hver
1 options
Artikelnummer. 15630159 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 3328604133656
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Til sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige væsker og yderligere farlige stoffer med luftcirkulation til udsugning og filtrering af sundhedsskadelige dampe.
  • Sikkerhed for medarbejdere på grund af undgåelse af eksplosive atmosfærer
  • Brandmodstand på 90 minutter
  • Maksimal fleksibilitet i installation, opbevaring og tilgængeligt indvendigt udstyr
  • Recirkulerende luftfilterskabe muliggør fælles opbevaring, udsugning og filtrering af de mest forskellige farlige materialer i ét kabinet
  • Elektronisk overvågning for filtermætning, luftrecirkulationshastighed, serviceintervaller og manuel filterkontrol
  • Miljøvenlig med lang filterlevetid og genanvendeligt filtersystem
  • Som muligt indvendigt udstyr kan nævnes skuffer, højdejusterbare hylder og bundopsamlingsbeholdere
  • Robust konstruktion og lang levetid – 3-hængslede døre, sikkerhedselementer samlet uden for opbevaringsrum for øget korrosionsbeskyttelse, ridse- og slagfast overflade og nem at rengøre
  • Døre stopper i enhver position og er selvlukkende i tilfælde af brand
  • Ingen uautoriseret brug – døre låsbare med cylinderlås (integration i eksisterende låsesystem mulig) med låsetilstandsindikator (rød/grøn)
  • I overensstemmelse med EN 14470-1
  • Nem transport med integreret bund med aftageligt, valgfrit bunddæksel
  • Nem justering med justeringshjælpemidler for at kompensere for ujævne gulve
  • Ideel til direkte installation i arbejdsområder med et meget lavt støjniveau, ca. 39 dB
  • Med flertrins bredbåndsfilter
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 14470-1
Konfiguration 3 x pulverlakerede stålpladehylder, bæreevne 75 kg; 1 x pulverlakeret stålplade perforeret indsats, bæreevne 75 kg; 1 x pulverlakeret stålpladebund opsamlingssum, kapacitet 22 L; 3 x PP bakkehylder, bæreevne 50 kg, kapacitet 11 L; 1 x PP bundsamlebrønd, kapacitet 11 L
Mål (D x B x H) Indvendig 522 x 450 x 1647 mm
Dimensioner (D x B x H) 615 x 1193 x 2294 mm
Dør stil Brandklassificeret (1,5 time)
Til brug med (applikation) Opbevaring af brandfarlige væsker og farlige stoffer
Inkluderer Luftcirkulation, filtrering, udsugning
Bæreevne 600 kg
Antal døre 2
Vægt (metrisk) 565.5 kg
Farve Anthracitgrå, Lysegrå
Materiale Gips
Produkttype Opbevaringsskab til brændbare stoffer