missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ FX 1
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18777246
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18777246 5 mg
18767436 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18777246 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6323/5

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Bcl-6 inhibitor; 10-fold more potent than endogenous Bcl-6 corepressors

FX 1 is a Bcl-6 inhibitor (Kd = 3 μM); exhibits 10-fold greater potency than endogenous Bcl-6 corepressors. Disrupts formation of Bcl-6 repression complex. Induces regression of established tumors in mice bearing DLBCL xenograft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (5Z)-5-(5-Chloro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)-4-oxo-2-thioxo-3-thiazolidinepropanoic acid
CAS 1426138-42-2
Mængde 5 mg
Molekylær formel C14H9ClN2O4S2
Formel vægt 368.82
Renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.