Få mere at vide
Fusionsblanding, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 122.1g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Fusion mixture
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.