Få mere at vide
Fusidinsyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15552333 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15552333 5 g 5g
15542333 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15552333 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458460050
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6990-06-3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fusidic acid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Molekylær formel C31H48O6
Mængde 5 g
Synonym methoxyphenylacetic acid, methoxy phenyl acetic acid, dl-alpha-methoxyphenylacetic acid, acetic acid, methoxyphenyl, alpha-methoxyphenylacetic acid, o-methyl-dl-mandelic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methoxy, 2-methoxy-2-phenyl-acetic acid, methyloxy phenyl acetic acid, .alpha.-methoxyphenylacetic acid
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i methanol, kloroform
InChI nøgle DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYNA-N
SMIL COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
IUPAC navn 2-methoxy-2-phenyleddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 516.71
PubChem CID 107202
Formel vægt 516.71
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fusidic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /