Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fusidic acid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Molekylær formel | C31H48O6 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | fusidic acid, fusidine, ramycin, fucithalmic, fucidic acid, fucidin acid, fusidate, fucidin, flucidin, fucidate |
| InChI nøgle | IECPWNUMDGFDKC-MZJAQBGESA-N |
| SMIL | CC1C2CCC3(C(C2(CCC1O)C)C(CC4C3(CC(C4=C(CCC=C(C)C)C(=O)O)OC(=O)C)C)O)C |
| IUPAC navn | (2Z)-2-[(3R,4S,5S,8S,9S,10S,11R,13R,14S,16S)-16-acetyloxy-3,11-dihydroxy-4,8,10,14-tetramethyl-2,3 ,4,5,6,7,9,11,12,13,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yliden]-6-methylhept-5-enoic syre |
| Molekylvægt (g/mol) | 516.72 |
| PubChem CID | 3000226 |
| Vis mere |
Safety and Handling
- Fusidic acid
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /