Få mere at vide
Fisherbrand™ Sikringer
Artikelnummer. 11582683
Elektriske krav:
100 W, 5 A
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11582683
Brand: Fisherbrand™ 2799.1005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne sikring med sammensatte mikroskoper. Fisherbrand™ Sikringer er til brug med 100W strømforsyning og fås i pakker med ti.
  • 5A sikring
  • Tilbehør til mikroskopmodel: FB69075 og FB69088
  • Fås i pakker med ti
Tekniske data
Produkttype Sikring
Til brug med (udstyr) Mikroskop
Strømstyrke 5 A
Elektriske krav 100 W, 5 A
nr. pr. pakke 10 Pk.