Få mere at vide
Fusaric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fusaric Acid |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-2-3-4-8-5-6-9(10(12)13)11-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3,(H,12,13) |
| Formel vægt | 179.0946 |