missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fusaric Acid, TRC

Artikelnummer. 30133586
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133586 1 g
30135189 250 mg
30010792 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133586 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF8654001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 536-69-6
Molekylær formel C10 H13 N O2
Molekylvægt (g/mol) 179.22
Synonym Fusaric acid (6CI), Picolinic acid, 5-butyl- (7CI,8CI), 5-Butyl-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Butyl-2-picolinic acid, 5-Butylpicolinic acid, 5-n-Butylpyridine-2-carboxylic acid, NSC 135043, NSC 19870
IUPAC navn 5-butylpyridine-2-carboxylic acid
SMIL O=C(O)C1=NC=C(C=C1)CCCC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fusaric Acid
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H13NO2/c1-2-3-4-8-5-6-9(10(12)13)11-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
Formel vægt 179.0946
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.